Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 536,00 zł |
Informacje o tej pozycji
536,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.5% water (calc. from elemental analysis)
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CC(C2(CCCCC2)O)c1ccc(cc1)O)(C)C
InChI
1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3
InChI key
KYYIDSXMWOZKMP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC6A2(6530), SLC6A4(6532)
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| application(s) clinical testing | application(s) pharmaceutical | application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology |
| Gene Information human ... SLC6A2(6530), SLC6A4(6532) | Gene Information - | Gene Information human ... ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRG(2104), IL6(3569) | Gene Information - |
| assay ≥98.5% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
signalword
Warning
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 93867-50MG | 04061833283363 |