Przejdź do
933864
Izosorbid dimetylu
greener alternative
BioRenewable, anhydrous, DMF and NMP substitute, ≥99%
Synonim(y):
2,5-dimetyloeter 1,4:3,6-dihydrosorbitolu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
410,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
954,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.19
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352005
Beilstein/REAXYS Number:
80854
MDL number:
Assay:
≥99%
Bp:
93-95 °C/0.1 mmHg (lit.)
410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
colorless
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
93-95 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
CO[C@H]1COC2[C@@H](COC12)OC
InChI
1S/C8H14O4/c1-9-5-3-11-8-6(10-2)4-12-7(5)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,7-,8-/m1/s1
InChI key
MEJYDZQQVZJMPP-ULAWRXDQSA-N
General description
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z 12 zasadami bardziej ekologicznej chemii. Izosorbid dimetylu (DMI) to rozpuszczalnik na bazie biologicznej, który jest zgodny z zasadami "Wykorzystania odnawialnych surowców" oraz "Bezpieczniejszych rozpuszczalników i środków pomocniczych", co czyni go zrównoważoną alternatywą dla dipolarnych rozpuszczalników aprotycznych, takich jak NMP i DMF. Wysoka zdolność rozpuszczania DMI sprawia, że nadaje się on do stosowania jako współrozpuszczalnik leków niepolarnych i w syntezie organicznej. Co więcej, jego wyjątkowe właściwości, takie jak nietoksyczność, brak podrażnień i biodegradowalność, sprawiają, że jest to bezpieczny i przyjazny dla środowiska wybór zarówno dla klientów, jak i środowiska.
Application
  • Przygotowanie membran polimerowych
  • Synteza peptydów
  • Reakcje sprzęgania krzyżowego
  • Współrozpuszczalnik poprawiający rozpuszczalność związków niepolarnych
  • Recykling baterii litowych
Features and Benefits
  • Bio-based
  • Wykonany z odnawialnego surowca - słomy
  • Nietoksyczny rozpuszczalnik
  • Nie powoduje podrażnień
  • Biodegradowalność
  • Wysoki potencjał rozpuszczalności
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Izosorbid dimetylu
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
240.8 °F - closed cup
flash_point_c
116 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)