92847
Synonim(y):
PS
Właściwości
analytical standard
100
limited shelf life, expiry date on the label
Mn ~1690000, Mp ~1800000, Mw ~1760000, Mw/Mn ~1.04
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, gel permeation chromatography (GPC): suitable
neat
2-8°C
Opis
Explore all of our products under
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Nie widzisz odpowiedniej wersji?