Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1110,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder or crystals
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
color
faint yellow to dark yellow
mp
214-215 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-6-10(17)12-11(7-9)20-15(14(19)13(12)18)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,16-17,19H
InChI key
VCCRNZQBSJXYJD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade analytical standard | grade primary reference standard |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form powder or crystals | form powder | form - | form solid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Galangin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?