Przejdź do
91834
BDE No 47
analytical standard
Synonim(y):
2,2′,4,4′-TetraBDE, 2,2′,4,4′-Tetrabromodiphenyl ether, PBDE 47
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H6Br4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
485.79
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤1.0% water
format
neat
SMILES string
Brc1c(ccc(c1)Br)Oc2c(cc(cc2)Br)Br
InChI
1S/C12H6Br4O/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6H
InChI key
XYBSIYMGXVUVGY-UHFFFAOYSA-N
General description
BDE-47 belongs to the class of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), commonly used as fire retardants in consumer products.
Application
BDE-47 may be used as a test material to study its effect on genes involved in thyroid hormone homeostasis of adult female mice via changes in hepatic uridinediphosphate glucuronosyltransferases (UGTs) and transporters.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
341153367033676
BDE No 47 analytical standard
Supelco
91834
BDE No 47
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
neat
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥97.0% (GC)
assay
-
assay
-
assay
-
impurities
≤1.0% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Possible mechanisms of thyroid hormone disruption in mice by BDE 47, a major polybrominated diphenyl ether congener.
Richardson MV, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 226(3), 224-250 (2008)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
91834-10MG04061833263976