Przejdź do
91799
Terbuthylazine-(ethyl-d5)
analytical standard
Synonim(y):
N2-tert-Butyl-6-chloro-N4-ethyl-d5-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Terbuthylazine-d5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
686,00 zł
514,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9D5H11ClN5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.74
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
514,50 zł
Cena katalogowa686,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=NC(NC(C)(C)C)=NC(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=N1
InChI
1S/C9H16ClN5/c1-5-11-7-12-6(10)13-8(14-7)15-9(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H2,11,12,13,14,15)/i1D3,5D2
InChI key
FZXISNSWEXTPMF-RPIBLTHZSA-N
General description
Terbuthylazine-(ethyl-d5)is an isotope-labeled analog of triazide herbicide terbuthylazine, widely used for vegetation management in forest plantations.
Application
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The main advantage of using the IDMS technique is because isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analog, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
329779316375253
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)