Przejdź do
91443
Glycyrrhizic acid ammonium salt
analytical standard, suitable for HPLC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
644,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H62O16 · NH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
839.96
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
258-887-7
MDL number:
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥90.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
N.CC1(C)[C@H](CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]3(C)[C@@H]2C(=O)C=C4[C@@H]5C[C@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)C(O)=O)O[C@H]6O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@H]7O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C42H62O16.H3N/c1-37(2)21-8-11-42(7)31(20(43)16-18-19-17-39(4,36(53)54)13-12-38(19,3)14-15-41(18,42)6)40(21,5)10-9-22(37)55-35-30(26(47)25(46)29(57-35)33(51)52)58-34-27(48)23(44)24(45)28(56-34)32(49)50;/h16,19,21-31,34-35,44-48H,8-15,17H2,1-7H3,(H,49,50)(H,51,52)(H,53,54);1H3/t19-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,34-,35-,38+,39-,40-,41+,42+;/m0./s1
InChI key
ILRKKHJEINIICQ-OOFFSTKBSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Glycyrrhizic acid ammonium salt may be used as a primary chemical reference standard for the quantitative determination of glycyrrhizic acid in Glycyrrhiza uralensis fisch. ex DC. plant root using high performance liquid chromatography(HPLC).
Glycyrrhizic acid ammonium salt may be used as an analytical standard for the determination of glycyrrhizic acid in biological fluids using micellar electrokinetic chromatographic technique.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1689Y00004331029929
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of glycyrrhizic acid and 18-β-glycyrrhetinic acid in biological fluids by micellar electrokinetic chromatography
Wang P, et al.
Journal of Chromatography A, 811(1-2), 219-224 (1998)
The determination of glycyrrhizic acid in Glycyrrhiza uralensis Fisch. ex DC.(Zhi Gan Cao) root and the dried aqueous extract by LC?DAD
Hennell.R.J, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 47, 494-500 (2008)
Yusuke Izutani et al.
Carbohydrate research, 392, 25-30 (2014-05-23)
The structural properties of glycyrrhizic acid, a sweet-tasting constituent of Glycyrrhiza glabra, and its interaction with cyclodextrins were analyzed using dynamic light scattering, isothermal titration calorimetry, and NMR. The dynamic light scattering and NMR studies showed that glycyrrhizic acid forms
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
91443-10MG04061833263150