Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 538,00 zł |
Informacje o tej pozycji
538,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤1.0% water
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
O(CC(CCCC)CC)C(=O)c1cc(ccc1)C(=O)OCC(CCCC)CC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-12-19(7-3)17-27-23(25)21-14-11-15-22(16-21)24(26)28-18-20(8-4)13-10-6-2/h11,14-16,19-20H,5-10,12-13,17-18H2,1-4H3
InChI key
WXZOXVVKILCOPG-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade - | grade certified reference material, TraceCERT® |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| impurities ≤1.0% water | impurities - | impurities - | impurities - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 91344-50MG | 04061834167785 |
| 91344-100MG | 04061833262955 |