Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 384,00 zł |
Informacje o tej pozycji
384,00 zł
biological source
bovine heart
Quality Level
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥3% , chloride (as NaCl), ≤3% , total nitrogen (N), ≥14%
storage condition
protect from light at room temperature
ign. residue
≤8%
loss
≤6% loss on drying
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear (light yellow and light brown-yellow and light-brown)
application(s)
microbiology
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine heart | biological source Porcine pancreas, bovine heart ( | biological source animal | biological source bovine milk |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) microbiology | application(s) food and beverages | application(s) microbiology | application(s) food and beverages |
| pH 6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O) | pH 5.5±0.5 (25 °C, 2% in H2O) | pH 6-7 (20 °C, 20 g/L in H2O) | pH 6.5-7.5 (2% in H2O) |
| form powder | form powder | form medium granules | form powder |
| solubility H2O: 2%, clear (light yellow and light brown-yellow and light-brown) | solubility H2O: 2%, clear, faintly to light yellow | solubility 1500 g/L | solubility H2O: 2%, clear, yellow |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 91249-500G | 04061835571987 |