Przejdź do
90756
CDP-ethanolamine sodium salt hydrate
≥93.0% (HPLC)
Synonim(y):
Cytidine 5′-diphosphate ethanolamine sodium salt hydrate, Cytidine 5′-diphosphoethanolamine sodium salt hydrate, Cytidine diphosphate ethanolamine sodium salt hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H20N4O11P2 · xNa+ · yH2O
Masa cząsteczkowa:
446.24 (anhydrous free acid basis)
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352201
1760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥93.0% (HPLC)
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Metabolite of glycerophospholipid metabolism and phosphatidylethanolamine (PE) biosynthesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C9755PHR1514A5638
format
neat
format
-
format
neat
format
-
assay
≥93.0% (HPLC)
assay
≥95%
assay
-
assay
≥95%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
application(s)
clinical testing
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
METABOLISM AND FUNCTION OF BACTERIAL LIPIDS. II. BIOSYNTHESIS OF PHOSPHOLIPIDS IN ESCHERICHIA COLI.
J KANFER et al.
The Journal of biological chemistry, 239, 1720-1726 (1964-06-01)
L B Tijburg et al.
Biochemical and biophysical research communications, 160(3), 1275-1280 (1989-05-15)
In the present study pulse-label and pulse-chase experiments with isolated rat hepatocytes in suspension were designed to investigate the effects of the presence of either serine or ethanolamine in the medium on the rate of phosphatidylethanolamine synthesis via the CDPethanolamine
Martina Gsell et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1033, 29-44 (2013-09-03)
The yeast Saccharomyces cerevisiae has become a valuable eukaryotic model organism to study biochemical and cellular processes at a molecular basis. A common strategy for such studies is the use of single and multiple mutants constructed by genetic manipulation which
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
90756-50MG04061833458280
90756-10MG04061833423868