Przejdź do
907456
(2R,4aR,6R,7S,8R,8aS)-2-Phenyl-6-(phenylthio)hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol
≥95%
Synonim(y):
Phenyl 4,6-O-benzylidine-1-thio-α-D-mannoside
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.42
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
assay
≥95%
form
powder
mp
210-212 °C
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C19H20O5S/c20-15-16(21)19(25-13-9-5-2-6-10-13)23-14-11-22-18(24-17(14)15)12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14-21H,11H2/t14?,15?,16-,17-,18?,19-/m1/s1
InChI key
BDNIQCYVYFGHSI-FCUBMCITSA-N
Application
This is a protected mannopyranoside useful as a building block for synthesis of complex carbohydrates. The compound has α-phenylthio and 4,6-benzylidene protecting groups
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
907456-500MG04022536046181