Przejdź do
90667
Flufenacet-(phenyl-d4)
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Flufenacet-d4
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14D4H9F4N3O2S
Masa cząsteczkowa:
367.36
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
isotopic purity
≥97.5 atom % D
product line
PESTANAL®
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)N(C(COC1=NN=C(C(F)(F)F)S1)=O)C2=C([2H])C([2H])=C(F)C([2H])=C2[2H]
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
90667-5MG04061833247471