Przejdź do
90326
TOC standard
25 mg/L±2 mg/L (Potassium Phthalate Monobasic), stabilized with 100 ppm ZnSO4
Synonim(y):
Total Organic Carbon Reference Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
592,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
863,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
592,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
25 mg/L±2 mg/L (Potassium Phthalate Monobasic)
technique(s)
TOC: suitable
suitability
in accordance for application
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
General description
Total organic carbon (TOC) is a measure of the total amount of carbon in an organic compound. It is a critical parameter to evaluate the water quality for possible organic contamination.
Application
This analytical standard is intended for the calibration and validation of analytical instruments used to measure the total organic carbon (TOC) during water analysis.
TOC standard can be used in the analysis of degradation by-products of acetaminophen (ACE) solution during electro-Fenton (EF) oxidation performed on carbon felt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
TOC100TOC100070961
technique(s)
TOC: suitable
technique(s)
TOC: suitable
technique(s)
TOC: suitable
technique(s)
TOC: suitable
format
single component solution
format
matrix material
format
matrix material
format
single component solution
grade
analytical standard
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
analytical standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
suitability
in accordance for application
suitability
-
suitability
-
suitability
in accordance for application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TOC standard
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)