Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1470,00 zł
description
cationic
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
crystals
quality
LiChropur™
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
mp
99-100 °C (lit.)
λ
10 % in methanol
UV absorption
λ: 240 nm Amax: 0.06, λ: 250 nm Amax: 0.04, λ: 260 nm Amax: 0.03, λ: 500 nm Amax: 0.03
suitability
corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Br-].CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;/h5-24H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SYZCZDCAEVUSPM-UHFFFAOYSA-M
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (AT) | assay 99% | assay ≥99.0% (AT) | assay ≥99.0% (AT) |
| form crystals | form solid | form crystals | form crystals |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 99-100 °C (lit.) | mp 99-100 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp - |
| UV absorption λ: 240 nm Amax: 0.06, λ: 260 nm Amax: 0.03, λ: 250 nm Amax: 0.04, λ: 500 nm Amax: 0.03 | UV absorption - | UV absorption λ: 240 nm Amax: 0.06, λ: 250 nm Amax: 0.03, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02 | UV absorption λ: 240 nm Amax: 0.04, λ: 250 nm Amax: 0.03, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02 |
| quality LiChropur™ | quality - | quality LiChropur™ | quality LiChropur™ |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahexylammonium bromide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 87297-10G-F | 04061833051559 |