Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2)4P(BF4)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.02
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3730026
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
Selectophore™
assay
≥98.0% (T), ≥98.0%
mp
300-302 °C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CC[P+](CC)(CC)CC
Other Notes
Novel organic electrolyte with high conductivity in high energy density electric double-layer capacitors (EDLC)
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
T. Morimoto et al.
Proc. Electrochem. Soc., 93/23, 49-49 (1993)