Przejdź do
86760
1,1,2,2-Tetrabromoethane
purum p.a., for separation of mineral compounds, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
Acetylene tetrabromide, Muthmanns liquid, TBE
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
539,00 zł
404,25 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br2CHCHBr2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.65
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-191-5
Beilstein/REAXYS Number:
1098321
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
404,25 zł
Cena katalogowa539,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
11.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.1 mmHg ( 20 °C)
grade
purum p.a.
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
635 °F
refractive index
n20/D 1.637
bp
119 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−1-1 °C (lit.)
density
2.967 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrC(Br)C(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
InChI key
QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N
Application
1,1,2,2-Tetrabromoethane (TBA) is a heavy liquid used for the density separation of minerals. The mixture of TBA, toluene, and tetrachloroethylene can be used for gravity separation.[1]
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,1,2,2-Tetrabromoethane
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)