Przejdź do
86181
10-(3-Sulfopropyl)acridinium betaine
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
3-(10-Acridinio)propanesulfonate, N-(3-Sulfopropyl)acridinium inner salt, SPA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H15NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.36
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4555235
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥98.0% (HPLC)
mp
280-290 °C (dec.)
fluorescence
λex 415 nm; λem 488 nm in H2O
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)CCC[n+]1c2ccccc2cc3ccccc13
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Standard for the determination of fluorescence lifetimes[1]; Determination of various species by fluorescence quenching[2]
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
O.S. Wolfbeis et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 314, 577-577 (1983)
W. Trettnak et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 326, 547-547 (1987)
Phase fluorometric method for determination of standard lifetimes.
R B Thompson et al.
Analytical chemistry, 60(7), 670-674 (1988-04-01)