Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 638,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
638,00 zł
Quality Level
form
powder or crystals
composition
Dye content, ≥50%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
mp
233-236 °C (lit.)
λmax
622 nm
ε (extinction coefficient)
≥20000 at 237-241 nm in 50% ethanol at 0.005 g/L, ≥20000 at 248-252 nm in 50% ethanol at 0.005 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.CC\[N+](CC)=C1\C=CC2=Nc3cc(C)c(N)cc3OC2=C1.CC\[N+](CC)=C4\C=CC5=Nc6cc(C)c(N)cc6OC5=C4
InChI
1S/2C17H20N3O.4ClH.Zn/c2*1-4-20(5-2)12-6-7-14-16(9-12)21-17-10-13(18)11(3)8-15(17)19-14;;;;;/h2*6-10H,4-5,18H2,1-3H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI key
SIHASHFMDFXGSX-UHFFFAOYSA-J
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| form powder or crystals | form powder | form powder | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| composition Dye content, ≥50% | composition Dye content, ≥60% | composition - | composition Dye content, ~50% |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 860867-10G | 04061833039878 |
| 860867-25G | 04061833039885 |