Przejdź do
85665
Standard Super Cel® fine
filter aid, calcined
Synonim(y):
Diatomaceous earth, calcined
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
217,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41104900
EC Number:
293-303-4
MDL number:
NACRES:
NB.24
PubChem Substance ID:
Form:
powder
217,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
quality
calcined
composition
Al2O3, 4.0% , CaO, 0.5% , Fe2O3, 1.3% , Na2O + K2O, 1.1% , SiO2, 91.1%
loss
≤1.0% loss on ignition, 900 °C
median particle size
14 μm (acc. to granulometric method (laser sizer))
pH
6.0-8.0 (25 °C, 10% in aq. suspension)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Standard Super Cel is a registered trademark of Celite Corp.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
22179122139526266
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
loss
≤1.0% loss on ignition, 900 °C
loss
-
loss
~1.5% loss on ignition, 900 °C
loss
-
composition
Al2O3, 4.0% , Fe2O3, 1.3% , SiO2, 91.1% , CaO, 0.5% , Na2O + K2O, 1.1%
composition
-
composition
Al2O3, 3.3% , CaO, 0.8% , Fe2O3, 1.4% , Na2O + K2O, 1.0% , SiO2, 89.0%
composition
SiO2, 98%
pH
6.0-8.0 (25 °C, 10% in aq. suspension)
pH
-
pH
~8.0 (25 °C, 10% in aq. suspension)
pH
-
quality
calcined
quality
-
quality
slightly calcined
quality
-
median particle size
14 μm (acc. to granulometric method (laser sizer))
median particle size
-
median particle size
≤45.3 μm (82% (acc. to Cilas))
median particle size
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P0046-5MG04061834262053
P0046-25MG04061832632360
R9532-500UL04061838173966
85665-1KG04061835571956