Przejdź do
85520
Potassium sorbate
≥99.0% (NT), beads, purum p.a.
Synonim(y):
Potassium 2,4-hexadienoate, Sorbic acid potassium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
164,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
226,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
633,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH=CHCH=CHCOOK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
246-376-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5357554
Assay:
≥99.0% (NT)
Form:
beads
Solubility:
water: soluble (1.95 g/l at 20 °C (68 °F))
164,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Potassium sorbate, purum p.a., ≥99.0% (NT)
grade
purum p.a.
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
beads
solubility
water: soluble (1.95 g/l at 20 °C (68 °F))
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Na: ≤3000 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[K+].C\C=C\C=C\C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
InChI key
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
General description
Potassium sorbate is potassium salt of sorbic acid. Qualitative and quantitative estimation of potassium sorbate in foods and beverages by high-performance liquid chromatography (HPLC) followed by UV diode array detection (HPLC-UV) and LC-MS/MS (Liquid chromatography-mass spectrometry) have been proposed. Potassium sorbate is widely used in the food and beverage industry as a preservative against microbial growth.
Application
  • Potassium sorbate reduces production of ethanol and 2 esters in corn silage: This study explores the effects of potassium sorbate on ethanol production and volatile organic compounds in corn silage, which can influence the nutritional quality and safety of the feed (SD Hafner, RB Franco, L Kung Jr, CA Rotz, 2014 - Elsevier).
  • Copper corrosion mitigation by binary inhibitor compositions of potassium sorbate and benzotriazole: Research into how potassium sorbate can be used in combination with benzotriazole to mitigate copper corrosion, which has implications in material preservation and engineering (D Gelman, D Starosvetsky, Y Ein-Eli, 2014 - Elsevier).
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4784840430PHR1278
form
beads
form
-
form
-
form
-
assay
≥99.0% (NT)
assay
-
assay
-
assay
-
solubility
water: soluble (1.95 g/l at 20 °C (68 °F))
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
purum p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium sorbate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Presence of ?-glucanase activity in wheat and dairy ingredients and use of organic salts as potential enzyme inhibitors.
Tosh SM, et al.
Tosh SM, et al.
Journal of Cereal Science, 56(3), 538-543 (2012)
Enhancing antimicrobial activity of chitosan films by incorporating garlic oil, potassium sorbate and nisin.
Pranoto Y, et al.
LWT--Food Science and Technology, 38(8), 859-865 (2005)
Kjersti Aaby et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 55(13), 5156-5166 (2007-06-07)
In this study the impact of achenes on polyphenolic compounds, ascorbic acids, and antioxidant activities in strawberry purees at production and after storage at 6 and 22 degrees C for 8 and 16 weeks was investigated. Strawberry purees were made
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
85520-1KG04061833024409
85520-250G04061833024454
85520-50G04061833024461
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?