Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 299,00 zł |
Informacje o tej pozycji
299,00 zł
Quality Segment
sterility
sterile
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
vial of 100 mL
color
light yellow
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
compatibility
for use with GranuCult® XLT4 Agar Base
suitability
Salmonella spp., enterobacteriaceae
SMILES string
[Na+].CCCCC(CC)CCC(CC(C)C)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H30O4S.Na/c1-5-7-8-13(6-2)9-10-14(11-12(3)4)18-19(15,16)17;/h12-14H,5-11H2,1-4H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
InChI key
FVEFRICMTUKAML-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form powder | form powder | form liquid |
| suitability Salmonella spp., enterobacteriaceae | suitability Salmonella spp., enterobacteriaceae | suitability - | suitability - |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) - | application(s) - |
| sterility sterile | sterility non-sterile | sterility - | sterility - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 83714-100ML-F | 04061833005804 |