Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
890,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.5% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D +23.5±1°, neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.488
bp
223-224 °C (lit.)
density
0.935 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1CCC(=C(\C)C)\C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI key
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) cleaning products | application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level - |
| grade analytical standard | grade primary reference standard | grade - | grade primary reference standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-Pulegone
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
179.6 °F - closed cup
flash_point_c
82 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 368091-1G | 04061826662816 |
| 82569-5ML | 04061833005156 |