Przejdź do
82270
1,2-Dichloropropane
99%
Synonim(y):
Propylene dichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
183,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
529,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CHClCH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.99
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-152-2
Beilstein/REAXYS Number:
1718880
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
183,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.89 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
40 mmHg ( 19.4 °C)
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
1035 °F
expl. lim.
14.5 %
refractive index
n20/D 1.439
bp
95-96 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
density
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
CC(Cl)CCl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3
InChI key
KNKRKFALVUDBJE-UHFFFAOYSA-N
General description
1,2-Dichloropropane, also known as Propylene dichloride, is a chlorinated solvent, that is commonly utilized as an intermediate in the synthesis of basic organic chemicals.
Application
1,2-Dichloropropane can be used as a building block to synthesize:
  •  2-Ylidene-1,3-dithiolane derivatives via one-pot reaction with carbon disulfide and active methylene compounds in the presence of sodium ethylate.      
  • β-Chloropropylsulfurs by controllable dechloro-coupling reaction with thiols.      
  • Thiazolidine and 1,3-thiazinane derivatives via [3+2] and [3+3] annulation reaction with β-ketothioamides in the presence of phosphonium ylide as a catalyst.[1]
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dichloropropane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
59.0 °F - closed cup
flash_point_c
15.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
78-87-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Monish Arbaz Ansari et al.
Organic & biomolecular chemistry, 17(41), 9151-9162 (2019-10-09)
Phosphonium ylides are being reported here as a catalyst for the formation of thiazolidines and 1,3-thiazinanes from β-ketothioamides (which act as a three atom N, C, and S synthon) with dihaloalkanes via [3 + 2] and [3 + 3] annulations
Synthesis of some 2-ylidene-1, 3-dithiolanes
Lipin KV, et al.
Russ. J. Org. Chem., 53(1), 147-149 (2017)
Divergent Electrolysis for the Controllable Coupling of Thiols with 1, 2-Dichloroethane: a Mild Approach to Sulfide and Sulfoxide
Ling F, et al.
Green Chemistry (2022)