Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 989,00 zł |
Informacje o tej pozycji
989,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mol wt
Mn ~2980, Mp ~3120, Mw ~3060
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.03
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| mol wt Mn ~2980, Mw ~3060, Mp ~3120 | mol wt Mn ~10800, Mp ~12000, Mw ~11600 | mol wt Mn ~21200, Mp ~23000, Mw ~22500 | mol wt Mn ~36500, Mp ~40000, Mw ~41500 |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
281.5 °F - closed cup
flash_point_c
138.6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 81291-1G | 04061832996325 |