Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 455,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
455,00 zł
grade
derivatization grade (HPLC)
Quality Segment
assay
98.5-101.5% (gas-volumetric)
form
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
cation traces
As: ≤0.05 mg/kg, Mg: ≤0.05 mg/kg, Sb: ≤0.05 mg/kg, Se: ≤0.05 mg/kg
SMILES string
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChI key
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 98.5-101.5% (gas-volumetric) | assay ≥96% (gas-volumetric) | assay 98% | assay ≥98.0% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| mp >300 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C (dec.) (lit.) |
| form solid | form powder | form caplets (18 × 10 × 8 mm) | form powder |
| grade derivatization grade (HPLC) | grade - | grade - | grade - |
| cation traces As: ≤0.05 mg/kg, Sb: ≤0.05 mg/kg | cation traces Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤1000 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg | cation traces - | cation traces Fe: ≤5 ppm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium borohydride
signalword
Danger
hcodes
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?