Przejdź do
80485
Activated Charcoal Carbon Adsorbent
for the determination of AOX, 100-285 mesh
Synonim(y):
Charcoal activated
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
12.01
UNSPSC Code:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.54
EC Number:
231-153-3
MDL number:
7170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Activated charcoal, for the determination of AOX, 50-150 μm particle size
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
842 °F
resistivity
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
technique(s)
LPLC: suitable
loss
≤20% loss on drying
matrix
Carbon
matrix active group
carbon
particle size
50-150 μm
mp
3550 °C (lit.)
application(s)
environmental
separation technique
reversed phase
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
General description
Activated charcoal is a black powder that is generally obtained by subjecting wood or other carbonaceous materials to pyrolysis process.
Application
Activated charcoal may be used as an analytical standard for the determination of adsorbable organic halides (AOX) in:
  • Landfill leachates, glyphosate formulations, and treated wastewater by adsorption-pyrolysis-microcoulometric procedure.
  • Aqueous environmental samples by adsorption followed by combustion ion chromatography (CIC).
  • Surface water and wastewater samples by adsorption-pyrolysis followed by plasma emission spectrometric detection.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C276424227605105
form
powder
form
untreated, granular
form
powder
form
powder
particle size
50-150 μm
particle size
≤5 mm
particle size
−100 mesh
particle size
-
matrix
Carbon
matrix
-
matrix
-
matrix
-
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
photometry: suitable
mp
3550 °C (lit.)
mp
3550 °C (lit.)
mp
3550 °C (lit.)
mp
3550 °C (lit.)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Activated charcoal
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adsorbable organic halides (AOX), AOX formation potential, and PCDDs/DFs in landfill leachate and their removal in water treatment processes.
Noma Y, et al.
Journal of material cycles and waste management, 3(2), 126-134 (2001)
Determination of adsorbable organic fluorine from aqueous environmental samples by adsorption to polystyrene-divinylbenzene based activated carbon and combustion ion chromatography.
Wagner A, et al.
Journal of Chromatography A, 1295(12), 82-89 (2013)
Electrochemical degradation of glyphosate formulations at [TM="DSA"] anodes in chloride medium: an AOX formation study
Neto SA and De Andrade AR
J. Appl. Electrochem., 39(10), 1863-1863 (2009)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
496146-200ML04061832416069
80485-25G04061833365717