Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 275,00 zł | |
| 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
275,00 zł
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore™
assay
≥99.0% (GC), ≥99.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.490
density
1.025 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCC
InChI
1S/C18H26O4/c1-3-5-9-13-21-17(19)15-11-7-8-12-16(15)18(20)22-14-10-6-4-2/h7-8,11-12H,3-6,9-10,13-14H2,1-2H3
InChI key
IPKKHRVROFYTEK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Biologically relevant reductions in fetal testosterone and Insl3 induced by in utero exposure to high levels of di-isononyl phthalate (DINP) in male rats: Dipentyl phthalate′s structural similarities to DINP underpin studies on phthalate exposure′s impacts on male reproductive health, providing insights into potential risks and mechanisms of toxicity in developmental stages (Earl Gray L Jr, 2023).
- Exposure to dipentyl phthalate in utero disrupts the adrenal cortex function of adult male rats by inhibiting SIRT1/PGC-1α and inducing AMPK phosphorylation: This study uses dipentyl phthalate to examine the adverse effects of phthalate exposure on adrenal gland function, contributing to a deeper understanding of metabolic disruptions (Chen et al., 2023).
- Determination of 15 phthalic acid esters based on GC-MS/MS coupled with modified QuEChERS in edible oils: This research demonstrates the utility of dipentyl phthalate in method development for detecting phthalates in food matrices, enhancing food safety assessments (Wang et al., 2022).
- Development of a putative adverse outcome pathway network for male rat reproductive tract abnormalities with specific considerations for the androgen sensitive window of development: Dipentyl phthalate is investigated for its role in developmental toxicity, aiding in the construction of models predicting reproductive health effects from chemical exposures (Palermo et al., 2021).
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| density 1.025 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.19 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.12 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.12 g/mL at 25 °C (lit.) |
| description for ion-selective electrodes | description - | description - | description - |
| product line Selectophore™ | product line - | product line - | product line - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.490 | refractive index n20/D 1.515 (lit.) | refractive index n20/D 1.502 (lit.) | refractive index n20/D 1.502 (lit.) |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% | assay - | assay 99.5% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dipentyl phthalate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
244.4 °F - closed cup
flash_point_c
118 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
131-18-0
131-18-0
131-18-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 80154-5ML | 04061832974484 |
| 80154-1ML | 04061837879418 |