Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 309,00 zł 231,75 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
231,75 zł
Cena katalogowa309,00 złZaoszczędź 25%grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n20/D 1.431 (lit.), n20/D 1.432
bp
142-145 °C/9 mmHg (lit.)
density
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, phosphonate
SMILES string
CCOC(=O)CP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3
InChI key
GGUBFICZYGKNTD-UHFFFAOYSA-N
Application
- Horner-Wadsworth-Emmons reactions
- Intramolecular Heck-type cyclization and isomerizations
- Tsuji-Trost type reactions
- Intramolecular aryne-ene reactions
- Synthesis of aldehydes
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (GC) | assay 98% | assay 98% | assay 97% |
| reaction suitability reaction type: C-C Bond Formation | reaction suitability reaction type: C-C Bond Formation | reaction suitability reaction type: C-C Bond Formation | reaction suitability reaction type: C-C Bond Formation |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 1.13 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.13 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.125 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.145 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.431 (lit.), n20/D 1.432 | refractive index n20/D 1.431 (lit.) | refractive index n20/D 1.437 (lit.) | refractive index n20/D 1.433 (lit.) |
| form liquid | form - | form - | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethyl phosphonoacetate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
221.0 °F - closed cup
flash_point_c
105 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 79525-100ML | 04061832954127 |
| 79525-500ML | 04061837889783 |