Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
vapor density
1.59 (vs air)
Quality Level
form
liquid
expl. lim.
3.1-27.7 % (lit.)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
70%
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
greener alternative category
tax and license information
Sales restrictions may apply
Application
- The SELEX (Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment) procedure for the selection of aptamers.
- The study of the morphology of mitochondria in dopaminergic neurites of mice.
Features and Benefits
Packaging
12x1GA-PB is 3x(4x1GA) in poly bottle.
20x1GA-PB is 5x(4x1GA) in poly bottle.
Other Notes
The letterhead approval is not required by Sigma-Aldrich for the 4x1GA unit size.
Link to Letterhead Example:
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Cell culture protocol for high cell viability freezing using cryopreservation reagents like DMSO. Free handbook download.
Protokół hodowli komórkowej do zamrażania komórek o wysokiej żywotności przy użyciu odczynników do kriokonserwacji, takich jak DMSO. Bezpłatny podręcznik do pobrania.
Protokoły hodowli ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC) krok po kroku, w tym rozmrażanie, ekspansja, zamrażanie i charakteryzowanie komórek ips.
Produkty
Protokół liczenia komórek przy użyciu hemocytometru do monitorowania żywotności komórek. Odkryj inne narzędzia do liczenia komórek, takie jak licznik komórek Scepter™ 3.0.
Cell counting protocol using a hemocytometer for monitoring cell viability. Discover other cell counting tools such as the Scepter™ 3.0 Cell Counter.
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 793213-4X1GA-PB | 04061838162007 |