Przejdź do
793183
Reagent Alcohol
greener alternative
95%
Synonim(y):
Ethanol-based reagent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
15101802
Bp:
78 °C (lit.)
Aby zapytać o ten produkt 793183, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
1.59 (vs air)
Quality Segment
form
liquid
expl. lim.
3.1-27.7 % (lit.)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
94-96 % (v/v) ethanol (SDA 3A 200 proof), 95%
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
greener alternative category
tax and license information
Sales restrictions may apply
Application
Useful for multiple research applications in universities and hospitals.
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Ethanol is environmentally preferable green solvent and thus it aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Packaging
4x1GA-PB is in poly bottle.
12x1GA-PB is 3x(4x1GA) in poly bottle.
20x1GA-PB is 5x(4x1GA) in poly bottle.
5GA is in metal drum with flex spout.
5GA-PB is in a poly drum with flex spout.
3x5GA is in metal drum with flex spout.
3x5GA-PB is in a poly drum with flex spout.
55GA is in metal drum.
55GA-PB is in poly drum.
270GA is in poly tote.
Other Notes
95 parts of specially denatured ethyl alcohol 3A, 190 proof, with 5 parts of isopropyl alcohol. Final concentrations are ~ 85% ethanol, ~ 5% methanol and ~ 5% isopropanol. Contains ~5% water.
Ordering Information:
The letterhead approval is only required by Sigma-Aldrich when the unit size is 5GA or greater.
Link to Letterhead Example:
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Reagent Alcohol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
55.4 - 60.8 °F - closed cup
flash_point_c
13 - 16 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)