Przejdź do
79311
Malvidin-3-galactoside chloride
analytical standard
Synonim(y):
Arthanitin chloride, Primulin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H25ClO12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
528.89
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
250-055-1
MDL number:
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].COc1cc(cc(OC)c1O)-c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C23H24O12.ClH/c1-31-14-3-9(4-15(32-2)18(14)27)22-16(7-11-12(26)5-10(25)6-13(11)33-22)34-23-21(30)20(29)19(28)17(8-24)35-23;/h3-7,17,19-21,23-24,28-30H,8H2,1-2H3,(H2-,25,26,27);1H/t17-,19+,20+,21-,23-;/m1./s1
InChI key
YDIKCZBMBPOGFT-PWUSVEHZSA-N
General description
Malvidin-3-galactoside chloride is an anthocyanin pigment found in magenta and dark red flowers of Primula polyanthus.
Application
Malvidin-3-galactoside chloride is a type of fluorescent dye commonly used to identify glycerides and free fatty acids.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL8060068120PHL80083
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
-
grade
primary reference standard
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Initial neurons of associative and callosal pathways of lateral suprasylvian area of the cat brain.
V A Otellin et al.
Neuroscience and behavioral physiology, 16(5), 441-447 (1986-09-01)
G Mazza et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(26), 7731-7737 (2002-12-12)
In recent years, numerous studies have shown that the polyphenolics present in fruit and vegetable products exhibit a wide range of biological effects. However, there is little reliable information on the absorption of glycosylated and acylated anthocyanins in humans. In
T Nagai et al.
Neuroscience letters, 23(2), 117-123 (1981-05-06)
Divergent projections of catecholamine (CA) neurons of the locus coeruleus have been studied by fluorescent retrograde double labeling in conjunction with monoamine histofluorescence technique. The present results indicate that the coerulo-cortical CA system is composed of two types of neurons.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
79311-1MG-F04061832951072