Przejdź do
793078
Specially Denatured Alcohol
190 proof, SDA 30, contains Methanol
Synonim(y):
Ethanol, SDA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
15101802
PubChem Substance ID:
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt 793078, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
contains
Methanol
concentration
190 proof
tax and license information
Permit for use required
SMILES string
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful in General Pharmaceutical Research.
Packaging
5GA is in metal drum with flex spout.
5GA-PB is in a poly drum with flex spout.
3x5GA is in metal drum with flex spout.
3x5GA-PB is in a poly drum with flex spout.
55GA is in metal drum.
55GA-PB is in poly drum.
Other Notes
90.90% (v/v) Ethanol, 190 Proof
9.10% (v/v) Methanol
Ordering Information:
To purchase Specially Denatured Alcohol, customers must possess an Industrial Alcohol User Permit from the Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB).
  • Permit must have customer signature and date of submission to Sigma-Aldrich in addition to the original signature and date.
  • Permit must have word, "copy" handwritten or stamped.
  • Permit number must contain correct state or US designation matching ship-to address.
  • Permit address must match ship-to-address in Sigma-Aldrich system.
  • Permit only needs to be provided on first order to [email protected].
  • All orders require that a PO with the statement, "valid permit #####" be submitted to [email protected].
TTB Link
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
U Allenstein et al.
Soft matter, 11(25), 5053-5059 (2015-06-02)
Cells require adhesion to survive, proliferate and migrate, as well as for wound healing and many other functions. The strength of contractile cell forces on an underlying surface is a highly relevant quantity to measure the affinity of cells to
Sonia Soloneski et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 29(5), 834-844 (2015-03-31)
In vitro effects of the carbamates pirimicarb and zineb and their formulations Aficida® (50% pirimicarb) and Azzurro® (70% zineb), respectively, were evaluated in Chinese hamster ovary (CHO-K1) cells. Whereas the cytokinesis-blocked micronucleus cytome assay was employed to test for genotoxicity
Nicholas J Niemuth et al.
Chemosphere, 135, 38-45 (2015-04-22)
The occurrence of intersex fish, where male reproductive tissues show evidence of feminization, have been found in freshwater systems around the world, indicating the potential for significant endocrine disruption across species in the ecosystem. Estrogens from birth control medications in