Przejdź do
78864
1,3,6-Tri-O-galloyl-β-D-glucose
analytical standard
Synonim(y):
β-D-Glucopyranose 1,3,6-trigallate, β-D-Glucopyranose-1,3,6-tris(3,4,5-trihydroxybenzoate), 1,3,6-Tri-O-galloyl-β-D-glucopyranose, NP 005114, NSC 69861
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H24O18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
636.47
UNSPSC Code:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
76215
MDL number:
2870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC(=O)c4cc(c(c(c4)O)O)O)O)OC(=O)c3cc(c(c(c3)O)O)O)O)OC(=O)c2cc(c(c(c2)O)O)O
InChI
1S/C27H24O18/c28-11-1-8(2-12(29)18(11)34)24(39)42-7-17-21(37)23(44-25(40)9-3-13(30)19(35)14(31)4-9)22(38)27(43-17)45-26(41)10-5-15(32)20(36)16(33)6-10/h1-6,17,21-23,27-38H,7H2/t17-,21-,22-,23+,27+/m1/s1
InChI key
RNKMOGIPOMVCHO-SJMVAQJGSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)