Przejdź do
78827
TDCPP-d15
analytical standard
Synonim(y):
Phosphoric acid tris(1,3-dichloro-2-propyl-d5 ester), Tris(1,3-dichloro-2-propyl-d5) phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9D15Cl6O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.00
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
format
neat
SMILES string
O=P(OC(C([2H])([2H])Cl)([2H])C([2H])([2H])Cl)(OC(C([2H])([2H])Cl)([2H])C([2H])([2H])Cl)OC(C([2H])([2H])Cl)([2H])C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C9H15Cl6O4P/c10-1-7(2-11)17-20(16,18-8(3-12)4-13)19-9(5-14)6-15/h7-9H,1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D
InChI key
ASLWPAWFJZFCKF-BXSQCBKHSA-N
General description
TDCPP-d15 is the deuterated analog of tris(1,3-dichloroisopropyl)phosphate (TDCPP), an organophosphorus flame retardant (OPFR). It is generally used in consumer goods, such as plastics, foams, paints, resins, textiles, electronics, and furniture. OPFRs are high-production volume chemicals that are regarded as potential environmental pollutants.
Application
TDCPP- d15 may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in whole parts of fish and waste-water by various gas-chromatography based techniques.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1305913295177645
TDCPP-d15 analytical standard
Supelco
78827
TDCPP-d15
TDCPP PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32951
TDCPP
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
assay
≥98.0% (GC)
assay
94%
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Organophosphorus flame-retardant and plasticizer analysis, including recommendations from the first worldwide interlaboratory study
Brandsma SH, et al.
Trends in Analytical Chemistry, 43, 217-228 (2013)
Determination of human metabolites of chlorinated phosphorous flame retardants in wastewater by N-tert-butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide-derivatization and gas chromatography-high resolution mass spectrometry
Castro V, et al.
Journal of Chromatography A, 1602, 450-457 (2019)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
78827-5MG04061832947303