Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mL | Przewidywany termin wysyłki03 lipca 2026zSchnelldorf Distribution | 292,00 zł | |
| 100 mL | Przewidywany termin wysyłki03 lipca 2026zSchnelldorf Distribution | 1040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Level
assay
≥99.0%
form
liquid
quality
for HPLC derivatization, the detection of alcohols and amines
refractive index
n20/D 1.649, n20/D 1.6515 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp
−21 °C (lit.)
solubility
water: insoluble
density
1.13 g/mL at 20 °C, 1.132 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI key
QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% | assay 98% | assay 99% | assay ≥99% (GC) |
| solubility water: insoluble | solubility water: insoluble | solubility water: insoluble | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.649, n20/D 1.6515 (lit.) | refractive index n20/D 1.6515 (lit.) | refractive index n20/D 1.6515 (lit.) | refractive index n20/D 1.6515 (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| density 1.13 g/mL at 20 °C, 1.132 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.132 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.132 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.132 g/mL at 20 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
190.4 °F - closed cup
flash_point_c
88 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 78780-25ML | 04061832947266 |
| 78780-100ML | 04061832947259 |
| 78780-500ML | 04061837370373 |