78707
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
reference material
Synonim(y):
α-Cetone, Isomethyl-α-ionone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reference material
Poziom jakości
Próba
≥85.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
≤10.0% (iso-β-Methylionone)
gęstość
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)C(\C)=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-10-7-6-8-14(4,5)13(10)9-11(2)12(3)15/h7,9,13H,6,8H2,1-5H3/b11-9+
Klucz InChI
JRJBVWJSTHECJK-PKNBQFBNSA-N
Opis ogólny
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110.3 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.