Przejdź do
78535
11-Keto-β-boswellic acid
analytical standard
Synonim(y):
11-Oxo-β-boswellic acid, 3α-Hydroxy-11-oxours-12-en-24-oic acid, KBA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H46O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
470.68
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@](CC[C@]([C@@](CC[C@]3(C)[C@@]4([H])[C@@H](C)[C@H](C)CC3)(C)C4=C5)(C)[C@]2([H])C5=O)([H])[C@@]1(C)C(O)=O
InChI
1S/C30H46O4/c1-17-8-11-26(3)14-15-28(5)19(23(26)18(17)2)16-20(31)24-27(4)12-10-22(32)30(7,25(33)34)21(27)9-13-29(24,28)6/h16-18,21-24,32H,8-15H2,1-7H3,(H,33,34)/t17-,18+,21-,22-,23+,24-,26-,27+,28-,29-,30-/m1/s1
InChI key
YIMHGPSYDOGBPI-YZCVQEKWSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 11-Keto-β-boswellic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B5161-10MG04061833433614
B5161-50MG04061833258682
78535-5MG04061834090670