Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
EC Number:
202-430-6
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
606074
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
0.01 mmHg ( 25 °C)
form
tablet
concentration
20 mg/tablet (~45 mg)
bp
256-258 °C
mp
100-102 °C
solubility
H2O: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
InChI key
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
276.8 °F - closed cup
flash_point_c
136 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Determination of urinary oxalate by high-performance liquid chromatography.
H Hughes et al.
Analytical biochemistry, 119(1), 1-3 (1982-01-01)
L.D. Buckberry et al
Journal of Liquid Chromatography, 16, 3073-3073 (1993)
P J Tarcha et al.
Analytical biochemistry, 165(1), 230-233 (1987-08-15)
NMR and mass spectroscopic evidence has been obtained which indicates that the product of the oxidation of o-phenylenediamine by hydrogen peroxide, uncatalyzed or catalyzed by horseradish peroxidase, is 2,3-diaminophenazine. These results settle disparate literature descriptions. The process is most likely
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T5200-25MG | 04061833058787 |
| T5200-5MG | 04061833058794 |