Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1150,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
210 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCN(CC)c1ccc(cc1)C(\c2ccccc2)=C3/C=CC(\C=C3)=[N+](/CC)CC
InChI
1S/C27H33N2.H2O4S/c1-5-28(6-2)25-18-14-23(15-19-25)27(22-12-10-9-11-13-22)24-16-20-26(21-17-24)29(7-3)8-4;1-5(2,3)4/h9-21H,5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cleaning products | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) cleaning products |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format neat | format - | format - | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade analytical standard |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥90% (HPLC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brilliant Green
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?