Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1660,00 zł
grade
derivatization grade (chiral)
Quality Segment
vapor pressure
0.5 mmHg ( 20 °C)
description
Drug Control: Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC), ≥99.0%
form
liquid
optical activity
[α]20/D +30±1°, c = 10% in ethanol
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
quality
LiChropur™
drug control
Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.526 (lit.), n20/D 1.528
bp
187-189 °C (lit.)
density
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m1/s1
InChI key
RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (sum of enantiomers, GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98.0% (sum of enantiomers, GC) | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.526 (lit.), n20/D 1.528 | refractive index n20/D 1.526 (lit.) | refractive index n20/D 1.526 (lit.), n20/D 1.528 | refractive index n20/D 1.526 (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| density 0.952 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.952 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.952 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.952 g/mL at 20 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (R)-(+)-α-Methylbenzylamine
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 376396-5G | 04061832728155 |
| 77879-5ML | 04061838196545 |
| 77879-25ML | 04061838196538 |