Przejdź do
77664
3-Methyl-1-butanol
analytical standard
Synonim(y):
Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
302,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-633-5
Beilstein/REAXYS Number:
1718835
MDL number:
302,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98.5% (GC)
autoignition temp.
644 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1.2-9 %, 100 °F
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.3% water
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
density
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Methyl-1-butanol is a potential fuel additive, which is a natural product of fungus and yeast fermentation.[1]
Application
3-Methyl-1-butanol is used as a precursor for the synthesis of various chemicals, such as isoamyl acetate.[1] It may be used as a reference standard for the analysis of 3-methyl-1-butanol content in honey samples using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2337590921424153
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical
application(s)
environmental
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
density
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.809 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
impurities
≤0.3% water
impurities
-
impurities
≤0.1% 2-methylbutanol (remarks in GC)
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
110.3 °F - closed cup
flash_point_c
43.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Contribution of dynamic headspace GC-MS analysis of aroma compounds to authenticity testing of honey.
Radovic SB, et al.
Food Chemistry, 72(4), 511-520 (2001)
Michael R Connor et al.
Applied and environmental microbiology, 74(18), 5769-5775 (2008-08-05)
3-Methyl-1-butanol is a potential fuel additive or substitute. Previously this compound was identified in small quantities in yeast fermentation as one of the fusel alcohols. In this work, we engineered an Escherichia coli strain to produce 3-methyl-1-butanol from glucose via
Jane Melville et al.
PloS one, 9(7), e101847-e101847 (2014-07-31)
Molecular phylogenetics is increasingly highlighting the prevalence of cryptic species, where morphologically similar organisms have long independent evolutionary histories. When such cryptic species are known to be declining in numbers and are at risk of extinction due to a range
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
77664-1ML04061838820310
77664-5ML04061832940434