Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.00
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-659-4
MDL number:
Assay:
≥99.0% (AT)
Form:
solid
Solubility:
water: soluble(lit.)
Produkt 77505 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
Quality Segment
grade
purum p.a.
assay
≥99.0% (AT)
form
solid
pH
~6.9 (20 °C, 50 g/L)
mp
681 °C (lit.)
solubility
water: soluble(lit.)
anion traces
bromide, chloride (as Cl-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Na: ≤2000 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium iodide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 889-889 (1994)
V Witko-Sarsat et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 161(5), 2524-2532 (1998-09-02)
We previously demonstrated the presence of advanced oxidation protein products (AOPP), a novel marker of oxidative stress in the plasma of uremic patients receiving maintenance dialysis. The present study in a cohort of 162 uremic patients showed that plasma concentrations
Alumina-supported potassium iodide as a heterogeneous catalyst for biodiesel production from soybean oil.
Xie W and Li H.
J. Mol. Catal. A: Chem., 255(1), 1-9 (2006)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 77505-10G-F | 04061833332580 |