Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 discs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
140,00 zł
Quality Level
sterility
sterile
product line
BioChemika
form
disc
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 50 discs
technique(s)
microbe id | growth & motility: suitable
application(s)
clinical testing
food and beverages, microbiology
storage temp.
−20°C
suitability
Haemophilus spp. (species)
General description
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| packaging pkg of 50 discs | packaging pkg of 50 discs | packaging pkg of 10 × 25 discs | packaging pkg of 10 × 25 discs |
| form disc | form disc | form - | form disc |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing |
| suitability Haemophilus spp. (species) | suitability Haemophilus spp. (species) | suitability Enterobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Salmonella spp., Serratia spp., Shigella spp., Streptococcus spp., bacteria | suitability Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Salmonella spp., Serratia spp., Shigella spp., bacteria, coliforms |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 77148-1PAK-F | 04061832925271 |