Przejdź do
76892
1,5-Pentanediol
purum, ≥97.0% (GC)
Synonim(y):
Pentamethylene glycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
269,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
638,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO(CH2)5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-854-4
Beilstein/REAXYS Number:
1560130
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
269,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
635 °F
expl. lim.
13.2 %
refractive index
n20/D 1.450
bp
242 °C (lit.)
density
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCCCCO
InChI
1S/C5H12O2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
InChI key
ALQSHHUCVQOPAS-UHFFFAOYSA-N
Application
1,5-Pentanediol can be used in a modified polyol process for the preparation of colloidal gold nanoparticles. It is also the starting material for preparing 1,5‐pentanediol dibenzoate.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
287.6 °F - closed cup
flash_point_c
142 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Characterization of 1, 5?pentanediol dibenzoate as a potential ?green? plasticizer for poly (vinyl chloride).
Firlotte N, et al.
Journal of Vinyl & Additive Technology, 15(2), 99-107 (2009)
A Nanoreactor Framework of a Au@ SiO2 Yolk/Shell Structure for Catalytic Reduction of p?Nitrophenol.
Lee J, et al.
Advanced Materials, 20(8), 1523-1528 (2008)
Yih Hong Lee et al.
Nature communications, 9(1), 2769-2769 (2018-07-19)
Organizing nanoparticles into supercrystals comprising multiple structures remains challenging. Here, we achieve one assembly with dual structures for Ag polyhedral building blocks, comprising truncated cubes, cuboctahedra, truncated octahedra, and octahedra. We create two micro-environments in a solvent evaporation-driven assembly system:
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
76892-25L04061837015984
76892-1L04061832924816
76892-250ML04061832924823