Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 125,00 zł |
Informacje o tej pozycji
125,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.366
bp
97 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
density
0.772 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
CCC#N
InChI
1S/C3H5N/c1-2-3-4/h2H2,1H3
InChI key
FVSKHRXBFJPNKK-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| application(s) environmental | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| assay ≥99.5% (GC) | assay ≥98.0% | assay ≥98% (GC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propionitrile
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
42.8 °F - closed cup
flash_point_c
6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?