Przejdź do
76244
Paraffin wax
pellets, white, tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Paraffinum solidum
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
418,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12181501
NACRES:
NA.21
EC Number:
232-315-6
MDL number:
418,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
tested according to Ph. Eur.
form
pellets
color
white
mp
50-61 °C
application(s)
research use (small molecule)
InChI key
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
186347623476233
application(s)
research use (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
research use (small molecule)
application(s)
research use (small molecule)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
pellets
form
pastilles
form
liquid (clear, viscous)
form
low viscosity
mp
50-61 °C
mp
43-95 °C
mp
-
mp
-
color
white
color
white
color
-
color
-
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
-
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
tested according to Ph. Eur.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
flash_point_f
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
317 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhi-Yong Zhang et al.
Journal of hazardous materials, 243, 105-111 (2012-10-31)
In this study, nanoscale zero-valent iron (NZVI) particles were synthesized and used for the reductive dehalogenation of short chain chlorinated paraffins (SCCPs) in the laboratory. The results show that the dechlorination rate of chlorinated n-decane (CP(10)) by NZVI increased with
Laiguo Chen et al.
Journal of chromatography. A, 1274, 36-43 (2013-01-05)
Accurately quantifying short chain chlorinated paraffins (SCCPs) in soil samples with gas chromatograph coupled with electron capture negative ionization mass spectrometry (GC-ECNI-MS) is difficult because many other polychlorinated pollutants are present in the sample matrices. These pollutants (e.g., polychlorinated biphenyls
Banu Dilek et al.
Archives of physical medicine and rehabilitation, 94(4), 642-649 (2012-11-29)
To evaluate the efficacy of paraffin bath therapy on pain, function, and muscle strength in patients with hand osteoarthritis. Prospective single-blinded randomized controlled trial. Department of physical medicine and rehabilitation in a university hospital. Patients with bilateral hand osteoarthritis (N=56).
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
76244-1KG04061832922676
76244-10KG04061833607909