Przejdź do
75054
Valeric acid
analytical standard
Synonim(y):
n-Valeric acid, Pentanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
287,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
819,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-677-2
Beilstein/REAXYS Number:
969454
MDL number:
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
0.15 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8% (GC)
autoignition temp.
707 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
7.6 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.408
bp
110-111 °C/10 mmHg (lit.), 185 °C (lit.)
mp
−20-−18 °C (lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Valeric acid is a renewable chemical that can be obtained via hydrogenation of levulinic acid in the presence of nickel-based catalyst or from lignocellulosic biomass. It can undergo esterification to form valerate esters, which can find applications as blending agents for gasoline and diesel, used in the production of biofuels.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W310107W310162PHR3157
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
pharmaceutical
bp
110-111 °C/10 mmHg (lit.), 185 °C (lit.)
bp
110-111 °C/10 mmHg (lit.), 185 °C (lit.)
bp
110-111 °C/10 mmHg (lit.), 185 °C (lit.)
bp
-
expl. lim.
7.6 %
expl. lim.
7.6 %
expl. lim.
7.6 %
expl. lim.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Valeric acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
192.2 °F - closed cup
flash_point_c
89 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)