Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1930,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
isotopic purity
≥95.0 atom % D
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC(Cl)=COP(OC([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C4H7Cl2O4P/c1-8-11(7,9-2)10-3-4(5)6/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
OEBRKCOSUFCWJD-WFGJKAKNSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| product line PESTANAL® | product line PESTANAL® | product line PESTANAL® | product line PESTANAL® |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 74867-10MG | 04061832891996 |