Przejdź do
74820
Octane
analytical standard
Synonim(y):
n-Octane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
712,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.23
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-892-1
Beilstein/REAXYS Number:
1696875
MDL number:
712,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.9 (vs air)
vapor pressure
11 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.7% (GC)
autoignition temp.
428 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
6.5 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.397, n20/D 1.398 (lit.)
bp
125-127 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
density
0.703 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6570427425087086
Octane analytical standard
Supelco
74820
Octane
Nonane analytical standard
Supelco
74250
Nonane
application(s)
petroleum
application(s)
-
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
electronic grade
grade
analytical standard
grade
analytical standard
refractive index
n20/D 1.397, n20/D 1.398 (lit.)
refractive index
n20/D 1.398 (lit.)
refractive index
n20/D 1.405
refractive index
-
mp
−57 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
mp
−53 °C (lit.)
mp
80-83 °C, 80-84 °C (lit.)
vapor pressure
11 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
11 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.18 psi ( 37.7 °C)
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)