Przejdź do
74738
1-Octadecene
analytical standard, ≥99.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
178,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
785,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)15CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.48
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-012-9
Beilstein/REAXYS Number:
1761067
MDL number:
178,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
0.71 (vs air)
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
482 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.444 (lit.), n20/D 1.445
bp
179 °C/15 mmHg (lit.), 314.4 °C±5.0 °C/760 mmHg (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
transition temp
solidification point 16-19 °C
density
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C18H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-18H2,2H3
InChI key
CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
1-Octadecene may be used as a high boiling solvent in the preparation of highly monodispersed silver nanoparticles using silver dodecanoate and dodecanoic acid.
1-Octadecene may be used as a solvent for the synthesis of Co-ferrite nanoparticles (NPs), which involves the decomposition of a reaction mixture containing metal acetylacetonates, hexadecanediol as reducing agent and oleic acid as a surfactant to yield mixed-metal oleate complex, confirmed by fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Octadecene
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
300.2 °F - closed cup
flash_point_c
149.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An organometallic route to highly monodispersed silver nanoparticles and their application to ink-jet printing
Shim K-I, et al.
Materials Chemistry and Physics, 110(2), 316-321 (2008)
Tuning the magnetic properties of Co-ferrite nanoparticles through the 1, 2-hexadecanediol concentration in the reaction mixture
Moya C, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 17(19), 13143-13149 (2015)
Zheng Li et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(43), 17248-17256 (2011-09-24)
Formation of CdS nanocrystals in the classic approach (with octadecene (ODE) as the solvent and elemental sulfur and cadmium carboxylate as the precursors) was found to be kinetically dependent on reduction of elemental sulfur by ODE, which possessed a critical
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
W526606-1KG-K04061837542428
20506-2KG04061832489346
20506-500G04061838767455
20506-25KG04061832489339
148075-100G04061838737816
841456025004022536641959
C040500004061835123469
W526606-SAMPLE-K04061837542459
W526606-25KG-K04061834406815
21310-50G-F04061838772602